Få mere at vide
Pyridinium Tribromide (>90%), TRC
Artikelnummer. 30417287
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30417287 25 g
1 options
Artikelnummer. 30417287 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99167025G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridinium Tribromide
CAS 39416-48-3
Molekylær formel C5H6Br3N
Mængde 25 g
Synonym NSC 61191, Pyridinium Bromide Perbromide, Pyridinium Hydrobromide Perbromide, Pyridinium Perbromide
InChI formel InChI=1S/C5H5N.Br3/c1-2-4-6-5-3-1;1-3-2/h1-5H;/q;-1/p+1
SMIL Br[Br-]Br.c1cc[nH+]cc1
Molekylvægt (g/mol) 319.82
Formel vægt 316.805