Få mere at vide
Pyridinium p-Toluenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridinium p-Toluenesulfonate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H |
| Formel vægt | 251.0616 |