Få mere at vide
Pyridinium p-toluenesulfonate, 98%
Artikelnummer. 10722233 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10722233 5 g Glasflaske 5g
10482401 25 g Glasflaske 25g
10676974 100 g Glasflaske 100g
11966311 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10722233 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213740050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24057-28-1 | C12H13NO3S | 251.3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24057-28-1
Molekylær formel C12H13NO3S
Molekylvægt (g/mol) 251.3
MDL nummer MFCD00013108
Synonym pyridinium p-toluenesulfonate, ppts, pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulfonate, pyridinium 4-toluenesulfonate, pyridinium tosylate, pyridinium 4-methylbenzenesulfonate, pyridinium p-toluene sulfonate, pyridinium p-toluene sulphonate, pyridinium para-toluenesulfonate, 4-toluenesulfonic acid pyridine salt
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridinium p-toluenesulfonate
Smeltepunkt 116.0°C to 120.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 20, V,5, 160
Fieser 08,427; 09,400; 12,420; 15,276; 16,287
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, diethyl ether
Formel vægt 251.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridinium p-toluenesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.