Få mere at vide
Pyridinium p-toluensulfonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427677
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427677 25 g 25g
11437677 100 g 100g
11447677 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15708.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24057-28-1 | C12H13NO3S
Pyridinium p-toluensulfat anvendes i syntesen af et underdomæne af cytochrom P450 BM3 enzymet til brug i screeningssystemer for lægemiddelkandidater. Effektiv katalysator til fremstilling af tetrahydropyranylethere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyridinium p-Toluenesulfate bruges i syntesen af et underdomæne af cytochrom P450 BM3 enzymet til brug i screeningssystemer for lægemiddelkandidater. Effektiv katalysator til fremstilling af tetrahydropyranylethere.
Opløselighed Opløseligt i
vand (delvis), ethanol, acetone, dichlormethan, chloroform, methanol og dimethylsulfoxid.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares i en tæt lukket beholder. Opbevares køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares beskyttet mod fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24057-28-1
Molekylær formel C12H13NO3S
MDL nummer MFCD00013108
Synonym pyridinium p-toluenesulfonate, ppts, pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulfonate, pyridinium 4-toluenesulfonate, pyridinium tosylate, pyridinium 4-methylbenzenesulfonate, pyridinium p-toluene sulfonate, pyridinium p-toluene sulphonate, pyridinium para-toluenesulfonate, 4-toluenesulfonic acid pyridine salt
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridinium p-toluenesulfonate
Smeltepunkt 116°C to 120°C
Mængde 25 g
Beilstein 3764305
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly),ethanol,acetone,dichloromethane,chloroform,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 251.31
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridinium-p-toluenesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridinium-p-toluenesulfonate