Få mere at vide
Pyridiniumdichromat, TRC
Artikelnummer. 30419076
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30419076 10 g
1 options
Artikelnummer. 30419076 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99158010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridinium Dichromate
CAS 20039-37-6
Molekylær formel C10H12Cr2N2O7
Mængde 10 g
Synonym Pyridine Compd. with Dichromic Acid, Dichromic Acid Compd. with Pyridine, Pyridine Compd. with Chromic Acid, Bis(pyridinium) Dichromate, Dipyridinium Dichromate, PDC
InChI formel InChI=1S/2C5H5N.2Cr.2H2O.5O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;;;;/h2*1-5H;;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
SMIL O[Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)O.c1ccncc1.c2ccncc2
IUPAC navn hydroxy-(hydroxy(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium; Pyridin
Molekylvægt (g/mol) 376.2
Formel vægt 375.9455