Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridinium dichromate |
| Smeltepunkt | 152,0 °C til 153,0 °C |
| Farve | Orange til Brun |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (Iodometri) |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 1 kg |
| Fieser | 09,399; 10,335; 12,419; 14,269; 15,57 |
| Merck Index | 15,8087 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i dmf, dmso og dimethylacetamid - rimeligt, opløselige i acetonenitril - sparsomt opløselige i, methylenchlorid, kloroform og ether - praktisk, insol.in hexan, toluen, ethylether, ethylacetat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Pyridinium dichromate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.