Få mere at vide
Pyridiniumdikromat, 98%
Beskrivelse
Pyridiniumdichromat fungerer som et stærkt oxidationsmiddel, der bruges til omdannelse af primære alkoholer og sekundære alkoholer til henholdsvis aldehyder og ketoner. Det spiller en vigtig rolle i oxidationen af umættede tertiære alkoholer, silylethere, carbon-bor-bindingen og oximer. Yderligere anvendes det til omdannelse af acetaler til estere og didehydroketoner til enoner i nærvær af tert-butylhydroperoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Pyridiniumdichromat fungerer som et stærkt oxidationsmiddel, der anvendes til omdannelse af primære alkoholer og sekundære alkoholer til henholdsvis aldehyder og ketoner. Det spiller en vigtig rolle i oxidationen af umættede tertiære alkoholer, silylethere, carbon-bor-bindingen og oximer. Yderligere anvendes det til omdannelse af acetaler til estere og didehydroketoner til enoner i nærvær af tert-butylhydroperoxid.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylformamid, dimethylsulfoxid og acetonitril. Lidt opløseligt i dichlormethan, chloroform og acetone. Uopløseligt i hexan, ether og ethylacetat.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforenelig med organiske materialer og pulveriserede metaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridinium dichromate |
| Smeltepunkt | ∼145 °C til 147 °C |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3087 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, dimethylformamid, dimethylsulfoxid og acetonitril. Let opløselig i dichlorethan, kloroform og aceton. Uopløselig i hexan, ether og ethylacetat. |
| Formel vægt | 376.21 |
| Procent renhed | 98% |