Få mere at vide
Pyridiniumdikromat, 98%
Artikelnummer. 11378156
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378156 25 g 25g
11388156 100 g 100g
11398156 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15132.14
 Begrænset vare
På lager
Alfa Aesar Pyridiniumdikromat, 98 %, Mængde: 100 g, Smeltepunkt: ∼145 grader. C til 147 grader. C, molekylvægt: 376,205, procents renhed: 98%, CAS: 20039-37-6, DOT-information: Transport Hazard Class: 5.1; Pakkegruppe: II; Korrekt forsendelsesnavn: OXIDERENDE FAST STOF, GIFTIG, N.O.S. | CAS: 20039-37-6 | C10H12Cr2N2O7 | 376,205 g/mol
Pyridiniumdichromat fungerer som et stærkt oxidationsmiddel, der bruges til omdannelse af primære alkoholer og sekundære alkoholer til henholdsvis aldehyder og ketoner. Det spiller en vigtig rolle i oxidationen af umættede tertiære alkoholer, silylethere, carbon-bor-bindingen og oximer. Yderligere anvendes det til omdannelse af acetaler til estere og didehydroketoner til enoner i nærvær af tert-butylhydroperoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyridiniumdichromat fungerer som et stærkt oxidationsmiddel, der anvendes til omdannelse af primære alkoholer og sekundære alkoholer til henholdsvis aldehyder og ketoner. Det spiller en vigtig rolle i oxidationen af umættede tertiære alkoholer, silylethere, carbon-bor-bindingen og oximer. Yderligere anvendes det til omdannelse af acetaler til estere og didehydroketoner til enoner i nærvær af tert-butylhydroperoxid.
Opløselighed
Opløseligt i vand, dimethylformamid, dimethylsulfoxid og acetonitril. Lidt opløseligt i dichlormethan, chloroform og acetone. Uopløseligt i hexan, ether og ethylacetat.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforenelig med organiske materialer og pulveriserede metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20039-37-6
Molekylær formel C10H12Cr2N2O7
Molekylvægt (g/mol) 376.205
MDL nummer MFCD00013105
InChI nøgle LMYWWPCAXXPJFF-UHFFFAOYSA-P
Synonym pyridinium dichromate, cornforth reagent, pyridinium dichromate pdc, oxido-oxido dioxo chromio oxy-dioxochromium; pyridin-1-ium, pyridiniumdichromate, pyridinium-dichromate, dipyridinium dichromate, bis pyridium chromate, pyridiniumdichromate pdc, acmc-209f5g
PubChem CID 2724130
IUPAC navn oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxydioxochrom;pyridin-1-ium
SMIL C1=CC=[NH+]C=C1.C1=CC=[NH+]C=C1.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridinium dichromate
Smeltepunkt ∼145°C to 147°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3087
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water,dimethyl formamide,dimethyl sulfoxide and acetonitrile. Slightly soluble in dichloromethane,chloroform and acetone. Insoluble in hexane,ether and ethyl acetate.
Formel vægt 376.21
Procent renhed 98%