Få mere at vide
Pyridiniumchlorochromat, TRC
Artikelnummer. 30411609
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30411609 100 g
1 options
Artikelnummer. 30411609 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP991820100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26299-14-9
Molekylær formel C5H5N.ClCrO3.H
Molekylvægt (g/mol) 215.56
Synonym Chlorotrioxochromate(1-) Hydrogen, compd. with Pyridine (1:1), Chlorotrioxochromate(1-)pyridine, Trioxochlorochromate(VI)Pyridine, Chlorotrioxochromate(1-) Hydrogen, compd. With Pyridine (1:1), Pyridine, (T-4)-chlorotrioxochromate(1-), Corey Reagent, Corey's reagent, Corey's Reagent (oxidation reagent), PCC, PCC (oxidizing agent), Pyridinium Chlorochromate, Reagents, Corey's, Urine Luck
IUPAC navn klorhydroxy-dioxochromium; Pyridin
SMIL O[Cr](=O)(=O)Cl.c1ccncc1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Pyridinium Chlorochromate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C5H5N.ClH.Cr.3O/c1-2-4-6-5-3-1;;;;;/h1-5H;1H;;;;
Formel vægt 214.9441