Få mere at vide
Pyridiniumchlorochromat, 98%
Artikelnummer. 11483990
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483990 25 g 25g
11419303 100 g 100g
11429303 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483990 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11752.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26299-14-9 | C5H6ClCrNO3
Pyridiniumchlorchromat bruges som et oxidationsmiddel til at omdanne primære og sekundære alkoholer til henholdsvis aldehyder og ketoner. Det er involveret i fremstillingen af cyclohexanon, (-)-pulegon og lactoner. Det spiller en vigtig rolle i den selektive monooxidation af xylener til tolualdehyder og arylhydroxyaminer til nitrosoforbindelser. Ydermere anvendes det som oxidationsmiddel for aminosyrer, L-cystin, anilin, cycloalkanoler, vicinale og ikke-vicinale dioler samt i Babler-oxidationsreaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyridinium-chlorchromat bruges som et oxidationsmiddel til at omdanne primære og sekundære alkoholer til henholdsvis aldehyder og ketoner. Det er involveret i fremstillingen af cyclohexanon, (-)-pulegon og lactoner. Det spiller en vigtig rolle i den selektive monooxidation af xylener til tolualdehyder og arylhydroxyaminer til nitrosoforbindelser. Ydermere anvendes det som oxidationsmiddel for aminosyrer, L-cystin, anilin, cycloalkanoler, vicinale og ikke-vicinale dioler samt i Babler-oxidationsreaktionen.
Opløselighed Opløselig i acetone, benzen, dichlormethan, acetonitril og
tetrahydrofuran.
Bemærkninger
Inkompatibel med alkoholer, acetone og methanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26299-14-9
Molekylær formel C5H6ClCrNO3
MDL nummer MFCD00013106
Synonym PCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale Pyridinium chlorochromate
Smeltepunkt ∼206°C (decomposition)
Mængde 25 g
FN nummer UN1479
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,7974
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,benzene,dichloromethane,acetonitrile and tetrahydrofuran.
Formel vægt 215.56
Procent renhed 98%