Få mere at vide
Pyridiniumchlorochromat, 98%
Artikelnummer. 11419303
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419303 100 g 100g
11483990 25 g 25g
11429303 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419303 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11752.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.25 DKK
    406.65 DKK / 100g
    Spare 45.60 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 26299-14-9 | C5H6ClCrNO3
Pyridiniumchlorchromat bruges som et oxidationsmiddel til at omdanne primære og sekundære alkoholer til henholdsvis aldehyder og ketoner. Det er involveret i fremstillingen af cyclohexanon, (-)-pulegon og lactoner. Det spiller en vigtig rolle i den selektive monooxidation af xylener til tolualdehyder og arylhydroxyaminer til nitrosoforbindelser. Ydermere anvendes det som oxidationsmiddel for aminosyrer, L-cystin, anilin, cycloalkanoler, vicinale og ikke-vicinale dioler samt i Babler-oxidationsreaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyridinium-chlorchromat bruges som et oxidationsmiddel til at omdanne primære og sekundære alkoholer til henholdsvis aldehyder og ketoner. Det er involveret i fremstillingen af cyclohexanon, (-)-pulegon og lactoner. Det spiller en vigtig rolle i den selektive monooxidation af xylener til tolualdehyder og arylhydroxyaminer til nitrosoforbindelser. Ydermere anvendes det som oxidationsmiddel for aminosyrer, L-cystin, anilin, cycloalkanoler, vicinale og ikke-vicinale dioler samt i Babler-oxidationsreaktionen.
Opløselighed Opløselig i acetone, benzen, dichlormethan, acetonitril og
tetrahydrofuran.
Bemærkninger
Inkompatibel med alkoholer, acetone og methanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26299-14-9
Molekylær formel C5H6ClCrNO3
MDL nummer MFCD00013106
Synonym PCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridinium chlorochromate
Smeltepunkt ∼206°C (decomposition)
Mængde 100 g
FN nummer UN1479
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,7974
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,benzene,dichloromethane,acetonitrile and tetrahydrofuran.
Formel vægt 215.56
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridinium chlorochromate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridinium chlorochromate