Få mere at vide
Pyridiniumchlorid, 97+%, ekstra rent, spejlreflekskamera, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10274010 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glaskrukke
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10274010 100 g Glaskrukke 100g
1 options
Artikelnummer. 10274010 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/7980/48
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
CAS 628-13-7
Smeltepunkt 140 °C
Farve Beige
Kogepunkt 222 °C
Emballage Glaskrukke
Molekylær formel C5H6ClN
MDL nummer 12802
Mængde 100 g
Synonym pyridine hydrochloride, pyridine, hydrochloride, pyridinehydrochloride, pyridine hcl, pyridine, hydrochloride 1:1, pyridine-hcl, pyridine.hcl, pyridiniumchloride, pyridine hcl salt, pyrdine hydrochloride
InChI nøgle AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=NC=C1.Cl
IUPAC navn pyridin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 115.56
PubChem CID 10176127
Formel vægt 115,56 g/mol
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.