Få mere at vide
Pyridinium bromide perbromide, 90+%, technical
Artikelnummer. 10583321 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10583321 500 g Glasflaske 500g
10031770 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10583321 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158365000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39416-48-3 | C5H6Br3N | 319.83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39416-48-3
Molekylær formel C5H6Br3N
Molekylvægt (g/mol) 319.83
MDL nummer MFCD00013223
Synonym Pyridine hydrobromide, compound with bromine
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridinium bromide perbromide
Navn note 95%
Smeltepunkt 127°C to 133°C
Farve Brun til Orange-rød
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90% min. (Iodometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 20, V,5, 181
Fieser 01,967; 05,568; 06,499; 09,399; 10,333; 14,268; 15,276
Merck Index 15, 8085
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: sparingly soluble in acetic acid
Formel vægt 319.83
Procent renhed 90+%
Grad Teknisk
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridinium bromide perbromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.