Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridinium bromide perbromide |
| Navn note | 95% |
| Smeltepunkt | 127°C to 133°C |
| Farve | Brun til Orange-rød |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 90% min. (Iodometry) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 20, V,5, 181 |
| Fieser | 01,967; 05,568; 06,499; 09,399; 10,333; 14,268; 15,276 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Pyridinium bromide perbromide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.