Få mere at vide
Pyridin, Ultrapure, spektrofotometrisk grad, 99,5+%
Artikelnummer. 15476065
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
4 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15476065 4 x 1 L 1 L
11348367 250 mL 250ml
11338367 1 L 1 L
11318367 1 L 1 L
11328367 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15476065 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032436.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79,102 g/mol
Pyridin bruges i spektrofotometri og miljøtest.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-86-1
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 79.102
MDL nummer MFCD00011732
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC navn pyridin
SMIL C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine
Smeltepunkt °C til 42 °C
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 0.978
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt 20 °C (68 °F)
Lugt Ubehageligt
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.51
Analyseprocentområde >99.5%
Damptryk 20 hPa (15 mm Hg) ved 20 °C
Beilstein 103233
Kogepunkt 115 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkohol, æter, kæledyrsæter og olier.
Formel vægt 79.1
Grad Spektrofotometri