Få mere at vide
Pyridin-svovltrioxid-kompleks, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridine-Sulfur Trioxide Complex |
| CAS | 26412-87-3 |
| Molekylær formel | C5H5N.SO3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Sulfur Trioxide-Pyridine, SO3-Py |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N.O3S/c1-2-4-6-5-3-1;1-4(2)3/h1-5H; |
| SMIL | O=S(=O)=O.c1ccncc1 |
| IUPAC navn | pyridin; Svovltrioxid |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.16 |
| Formel vægt | 158.999 |