Få mere at vide
Pyridine (Sequencing), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10123053
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10123053 500 mL Glass Bottle 500ml
1 options
Artikelnummer. 10123053 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP1155500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pyridine is commonly used in automated synthesis protocols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine
pH 8.5
Smeltepunkt -42°C
CAS 110-86-1
Farve Colorless
Tæthed 0.978g/cm³
Mængde 500 mL
Identifikation Pass Test
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Rester efter fordampning 0.002% max.
Analyseprocentområde ≥99.5 %
Molekylær formel C5H5N
Damptryk 20mbar at 20°C
Viskositet 0.95 mPa/s at 20°C
FN nummer 1282
Vand 0.1% max.
Merck Index 15, 8081
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Kogepunkt 115°C
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=NC=C1
IUPAC navn pyridine
Molekylvægt (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Formel vægt 79.1
Procent renhed ≥99.5%
Grad Sequencing