Få mere at vide
Pyridin, puriss., Reag. Ph. Eur., Honeywell™
Artikelnummer. 15694710
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15694710 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15694710 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 349451L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine
CAS 110-86-1
Tæthed 0.978g/mL at 25°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.124
Flammepunkt 17°C (62.6°F)
Tændingspunkt 899°F
Molekylær formel C5H5N
Damptryk 10 mmHg (13.2°C), 20 mmHg (25°C)
MDL nummer MFCD00011732
FN nummer UN1282
Beilstein 103233
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=NC=C1
IUPAC navn pyridin
Molekylvægt (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Formel vægt 79.1g/mol
Procent renhed ≥99.5% (GC)
Grad Reagens Ph. Eur./puriss.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: pyridine