Få mere at vide
Pyridin, puriss., Reag. Ph. Eur., ≥99,5% (GC), Solstice
Artikelnummer. 15604720
Skift visning
Mængde:
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15604720 6 x 1 L Glasflaske Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15604720 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 349456X1L
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss., Reag. Ph. Eur., tørret,≤ 0,0075% vand,≥ 99,5 % (GC)
  • Solstice har over 200 års historie med produktion af kemikalier med høj renhed
  • Det er det førende mærke, der tilbyder højrenhedsopløsningsmidler til dedikerede anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-86-1
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 79.102
MDL nummer MFCD00011732
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC navn pyridin
SMIL C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine
pH ∼8,8 (ved 20 °C)
Smeltepunkt -42 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0,978 g/ml ved 25 °C
Mængde 6 x 1 L
Eksplosionsgrænse 0.124
Flammepunkt 17 °C (62,6 °F)
Tændingspunkt 899 °F
Lugt Ubehageligt
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 10 mmHg (13,2 °C), 20 mmHg (25 °C)
FN nummer UN1282
Beilstein 103233
Kogepunkt 115 °C
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand
Formel vægt 79,1 g/mol
Procent renhed ≥99,5% (GC)
Grad Reagens Ph. Eur./puriss.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: pyridine