Få mere at vide
Pyridin, puris. pa, ACS-reagens, Honeywell
Artikelnummer. p-7073752
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 15634010
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 33553500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 110-86-1
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 79.102
MDL nummer MFCD00011732
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC navn pyridin
SMIL C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine
Tæthed 0.978g/mL at 25°C
Mængde 500 mL
Eksplosionsgrænse 0.124
Flammepunkt 17°C (62.6°F)
Tændingspunkt 899°F
Damptryk 20 mmHg (25°C), 10 mmHg (13.2°C)
FN nummer UN1282
Beilstein 103233
Formel vægt 79.1g/mol
Procent renhed ≥99.5% (GC)
Grad ACS/puriss. pa