Få mere at vide
Pyridin, puriss. p.a., ACS-reagens, Solstice
Artikelnummer. 15634010
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15634010 500 mL 500ml
15624010 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15634010 Leverandør Fluka Leverandørnr. 33553500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2215.00 DKK
    1605.27 DKK / 500ml
    Spare 609.73 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 110-86-1
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 79.102
MDL nummer MFCD00011732
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC navn pyridin
SMIL C1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine
Tæthed 0,978 g/ml ved 25 °C
Mængde 500 mL
Eksplosionsgrænse 0.124
Flammepunkt 17 °C (62,6 °F)
Tændingspunkt 899 °F
Damptryk 20 mmHg (25 °C), 10 mmHg (13,2 °C)
FN nummer UN1282
Beilstein 103233
Formel vægt 79,1 g/mol
Procent renhed ≥99,5% (GC)
Grad ACS/puriss. pa