Få mere at vide
Pyridin, puris. pa, ACS-reagens, Honeywell
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridine |
| Tæthed | 0.978g/mL at 25°C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.124 |
| Flammepunkt | 17°C (62.6°F) |
| Tændingspunkt | 899°F |
| Damptryk | 20 mmHg (25°C), 10 mmHg (13.2°C) |
| FN nummer | UN1282 |
| Beilstein | 103233 |
| Formel vægt | 79.1g/mol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Pyridine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: pyridine