Få mere at vide
Pyridin, puriss. p.a., ACS-reagens, ≥99,5%, Solstice
Artikelnummer. 15673980
Skift visning
Mængde:
200 kg
Emballage:
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
200kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15673980 200 kg Metal tromme 200kg
1 options
Artikelnummer. 15673980 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 33501200KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87550.00 DKK
    70587.10 DKK / 200kg
    Spare 16962.90 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,5 %
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine
Navn note puriss. p.a., ACS-reagens, ≥99.5%
CAS 110-86-1
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 0.98 g/cm3
Mængde 200 kg
Flammepunkt 20 °C
Emballage Metal tromme
Molekylær formel C5H5N
Lineær formel C21H14Br4O5S
MDL nummer MFCD00005874
FN nummer UN1282
Beilstein 103233
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Kogepunkt 115 °C
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=NC=C1
IUPAC navn pyridin
Molekylvægt (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Formel vægt 79.1
Procent renhed >99.5%
Grad ACS