Få mere at vide
Pyridin, ren, opløsning, 65 % (v/v) i vand, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12686727 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12686727 500 mL Ravfarvet glasflaske 500ml
1 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 12686727 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/9014/08
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-03-2027
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Tekniske data
pH 8.5
Smeltepunkt -42 °C
CAS 110-86-1
Farve Gul
Mængde 500 mL
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Molekylær formel C5H5N
Damptryk 18 mmHg ved 20 °C
MDL nummer 11732
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Kogepunkt 115 °C
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=NC=C1
IUPAC navn pyridin
Molekylvægt (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Formel vægt 79,1 g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine solution, 65% v/v in water
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.