Få mere at vide
Pyridine Pesticide Mixture 675 500 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dithiopyr∣Fluroxypyr∣Thiazopyr |
| CAS | 97886-45-8, 69377-81-7, 117718-60-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Dithiopyr∣Fluroxypyr∣Thiazopyr |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Dithiopyr 500 μg/mL∣Fluroxypyr 500 μg/mL∣Thiazopyr 500 μg/mL |