Få mere at vide
Pyridin N-oxid, 95%
Artikelnummer. 11438623
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438623 25 g 25g
11448623 100 g 100g
11458623 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438623 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10419.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 694-59-7 | C5H5NO | 95,101 g/mol
Pyridin N-oxid anvendes til behandling af Kaysers sygdom. Det er meget udbredt i den kemiske industri. Det kan fungere som katalytisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevaring under et nitrogentæppe er blevet anbefalet. Opbevares under 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 694-59-7
Molekylær formel C5H5NO
Molekylvægt (g/mol) 95.101
MDL nummer MFCD00006194
InChI nøgle ILVXOBCQQYKLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-n-oxide, pyridine 1-oxide, pyridine n-oxide, pyridine oxide, pyridine, 1-oxide, pyridine-1-oxide, unii-91f12jjj4h, py n-oxide, pyridin-1-ium-1-olate, pyridine-oxide
PubChem CID 12753
ChEBI CHEBI:29136
IUPAC navn 1-oxidopyridin-1-ium
SMIL C1=CC=[N+](C=C1)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine N-oxide
Smeltepunkt 61 °C til 66 °C
Kogepunkt 270 °C
Flammepunkt 143 °C (289 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 105257
Følsomhed Meget hygroskopisk
Merck Index 14,7972
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 95.1
Procent renhed 95%