Tekniske data
| pH | 8.5 |
| Smeltepunkt | -42°C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 500 mL |
| Emballage | Plastbelagt glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 20mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.95 mPaS at 20°C |
| Kogepunkt | 115°C |
| Formel vægt | 79.1g/mol |