missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyridine-iodine Chloride Complex, TRC

Artikelnummer. 30421229
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421229 50 mg
30425507 100 mg
30427747 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421229 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99892350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6443-90-9
Molekylær formel C5H5N.ClI
Molekylvægt (g/mol) 241.46
SMIL ClI.c1ccncc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyridine-iodine Chloride Complex
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H5N.ClI/c1-2-4-6-5-3-1;1-2/h1-5H;
Formel vægt 240.9155
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.