Få mere at vide
Pyridin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30011445
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30011445 5 g
1 options
Artikelnummer. 30011445 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9912805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine Hydrochloride
CAS 628-13-7
Molekylær formel C5H5N . HCl
Mængde 5 g
Synonym Pyridinium Chloride, Py-HCl, Py HCl;
InChI formel InChI=1S/C5H5N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
SMIL Cl.c1ccncc1
IUPAC navn pyridin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 115.56
Formel vægt 115.0189