Få mere at vide
Pyridinhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11494213
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494213 1000 g 1000g
11404223 50 g 50g
11414223 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494213 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10871.0B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 628-13-7 | C5H6ClN | 115,56 g/mol
Pyridinhydrochlorid er et klassisk reagens til spaltning af arylmethylethere ved 200-220o. Det bruges også til demethylering af 4,5-dimethyl-7-methoxy-1-tetralon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyridinhydrochlorid er et klassisk reagens til spaltning af arylmethylethere ved 200-220o. Det bruges også til demethylering af 4,5-dimethyl-7-methoxy-1-tetralon.
Opløselighed Opløseligt i vand
(85 g/100 ml) og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-13-7
Molekylær formel C5H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 115.56
MDL nummer MFCD00012802
InChI nøgle AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine hydrochloride, pyridine, hydrochloride, pyridinehydrochloride, pyridine hcl, pyridine, hydrochloride 1:1, pyridine-hcl, pyridine.hcl, pyridiniumchloride, pyridine hcl salt, pyrdine hydrochloride
PubChem CID 10176127
IUPAC navn pyridin; hydrochlorid
SMIL C1=CC=NC=C1.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine hydrochloride
Smeltepunkt ∼145 °C
Kogepunkt 222 °C til 224 °C
Mængde 1000 g
Beilstein 3615340
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (85g/100 ml) og methanol.
Formel vægt 115.56
Procent renhed 98%