Få mere at vide
Pyridin Hydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30414129
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30414129 10 g
1 options
Artikelnummer. 30414129 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99891810G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine Hydrobromide
CAS 18820-82-1
Molekylær formel C5H5N . HBr
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H5N.BrH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
SMIL Br.c1ccncc1
IUPAC navn pyridin; hydrobromid
Molekylvægt (g/mol) 160.01
Formel vægt 158.9684