Få mere at vide
Pyridinhydrobromidperbromid, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499160
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499160 25 g 25g
11409170 100 g 100g
11419170 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499160 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15684.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39416-48-3 | C5H5N·HBr3
Pyridinhydrobromidperbromid anvendes som bromeringsreagens ved alfa-bromering og alfa-thiocyanering af ketoner, phenoler, umættede og aromatiske ethere. Det bruges som råmateriale til fremstilling af beta-adrenerge blokeringsmidler. Desuden bruges det som et analytisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyridinhydrobromidperbromid anvendes som bromeringsreagens ved alfa-bromering og alfa-thiocyanering af ketoner, phenoler, umættede og aromatiske ethere. Det bruges som råmateriale til fremstilling af beta-adrenerge blokeringsmidler. Desuden bruges det som et analytisk reagens.
Opløselighed
Opløselig i methanol, eddikesyre, ethanol, n-butanol og terahydrofuran. Uopløseligt i vand, carbontetrachlorid, ethylbromid, benzen, toluen, ligroin, petroleumsether.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39416-48-3
Molekylær formel C5H5N·HBr3
MDL nummer MFCD00013223
Synonym Pyridinium bromide perbromide; Pyridinium tribromide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine hydrobromide perbromide
Smeltepunkt 128°C to 136°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3690144
Merck Index 14,7973
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,acetic acid,ethanol,n-butanol and terahydrofuran. Insoluble in water,carbon tetrachloride,ethyl bromide,benzene,toluene,ligroin,petroleum ether.
Formel vægt 319.82
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine hydrobromide perbromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.