Få mere at vide
Pyridin hydrobromid, 98%
Artikelnummer. 11499566
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499566 1000 g 1000g
11409576 50 g 50g
11419576 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19314.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18820-82-1 | C5H6BrN | 160,014 g/mol
Pyridinhydrobromid kan anvendes i kemiske synteseundersøgelser. Pyridinhydrobromid er ret nyttigt til bromeringer af ketoner på mikro- eller semimikroskala.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyridinhydrobromid kan anvendes i kemiske synteseundersøgelser. Pyridinhydrobromid er ret nyttigt til bromeringer af ketoner på mikro- eller semimikroskala.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18820-82-1
Molekylær formel C5H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 160.014
MDL nummer MFCD00012801
InChI nøgle BBFCIBZLAVOLCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine hydrobromide, pyridinium bromide, pyridine, hydrobromide, pyridine, hydrobromide 1:1, pyridine hbr, pyridinehydrobromide, acmc-1bovh, ksc178o2t, pyridine hydrobromide, purum at
PubChem CID 87810
IUPAC navn pyridin;hydrobromid
SMIL C1=CC=NC=C1.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine hydrobromide
Smeltepunkt 216 °C til 220 °C
Mængde 1000 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 160.01
Procent renhed 98%