Få mere at vide
Pyridinhydrobromid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419576
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11419576
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19314.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18820-82-1 | C5H6BrN | 160.014 g/mol
Pyridinhydrobromid kan anvendes i kemiske synteseundersøgelser. Pyridinhydrobromid er ret nyttigt til bromeringer af ketoner på mikro- eller semimikroskala.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyridinhydrobromid kan anvendes i kemiske synteseundersøgelser. Pyridinhydrobromid er ret nyttigt til bromeringer af ketoner på mikro- eller semimikroskala.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18820-82-1
Molekylær formel C5H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 160.014
MDL nummer MFCD00012801
InChI nøgle BBFCIBZLAVOLCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine hydrobromide, pyridinium bromide, pyridine, hydrobromide, pyridine, hydrobromide 1:1, pyridine hbr, pyridinehydrobromide, acmc-1bovh, ksc178o2t, pyridine hydrobromide, purum at
PubChem CID 87810
IUPAC navn pyridin;hydrobromid
SMIL C1=CC=NC=C1.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine hydrobromide
Smeltepunkt 216°C to 220°C
Mængde 250 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 160.01
Procent renhed 98%