Få mere at vide
Pyridin hydrobromid, 98%
Artikelnummer. 11409576
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409576 50 g 50g
11419576 250 g 250g
11499566 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19314.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18820-82-1 | C5H6BrN | 160,014 g/mol
Pyridinhydrobromid kan anvendes i kemiske synteseundersøgelser. Pyridinhydrobromid er ret nyttigt til bromeringer af ketoner på mikro- eller semimikroskala.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pyridinhydrobromid kan anvendes i kemiske synteseundersøgelser. Pyridinhydrobromid er ret nyttigt til bromeringer af ketoner på mikro- eller semimikroskala.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18820-82-1
Molekylær formel C5H6BrN
Molekylvægt (g/mol) 160.014
MDL nummer MFCD00012801
InChI nøgle BBFCIBZLAVOLCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine hydrobromide, pyridinium bromide, pyridine, hydrobromide, pyridine, hydrobromide 1:1, pyridine hbr, pyridinehydrobromide, acmc-1bovh, ksc178o2t, pyridine hydrobromide, purum at
PubChem CID 87810
IUPAC navn pyridin;hydrobromid
SMIL C1=CC=NC=C1.Br
Spécification
Kemisk navn eller materiale Pyridine hydrobromide
Smeltepunkt 216°C to 220°C
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 160.01
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.