Få mere at vide
Pyridine hydrobromide, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30801730
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30801730 1 kg 1kg
30800484 10 g 10g
30789390 100 g 100g
30792060 25 g 25g
30790364 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30801730 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1497021000g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine hydrobromide
CAS 18820-82-1
Molekylær formel C5H6BrN
MDL nummer MFCD00012801
Mængde 1 kg
SMIL [H]Br.C1=NC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 160.01
Procent renhed 97%