Få mere at vide
Pyridin, til HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10791895 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10791895 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 10791895 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 396800010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1477.63 DKK
    1329.65 DKK / 1 L
    Spare 147.98 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine
Smeltepunkt -42,0 °C
Navn note For HPLC
Absorbans 0,02 maks. (1 cm celle vs HPLC-kvalitetsvand) ved 345nm, 0,01 maks. (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand) ved 400 nm, 0,05 maks. (1 cm celle vs. HPLC-kvalitetsvand) ved 340 nm
CAS 110-86-1
Tæthed 0.9780g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 17 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,5085 til 1,5105
Rester efter fordampning 0,001% maks.
Specifik vægtfylde 0.978
Molekylær formel C5H5N
MDL nummer MFCD00011732
Viskositet 0,95 mPa (20 °C)
FN nummer 1282
Vand 0,05% maks.
Merck Index 15, 8081
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Kogepunkt 115,0 °C til 116,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og de fleste andre almindelige, organiske opløsningsmidler
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=NC=C1
IUPAC navn pyridin
Molekylvægt (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Formel vægt 79.1
Procent renhed ≥99.8%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: pyridine