Få mere at vide
Pyridin, Honeywell Burdick & Jackson™
Beskrivelse
- Ultralave vandspecifikationer
- Lave aminspecifikationer
- Lavt partikelniveau
- Høj opløsningsmiddelrenhed
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | 20 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Flydende, klar |
| Brydningsindeks | 1.5085 - 1.5109 |