Få mere at vide
Pyridin, Honeywell™
Artikelnummer. 16675743 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
:
35 kg
Artikelnummer.
16675743 35 kg
1 options
Artikelnummer. 16675743 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 16037S35KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine
CAS 110-86-1
CAS Max % 1
Smeltepunkt -42°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.98 g/cm3 (20°C)
pH 8.8
Kogepunkt 115°C (1013 hPa)
Flammepunkt 20°C
Molekylær formel C5H5N
Mængde 35 kg
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=NC=C1
IUPAC navn pyridin
Molekylvægt (g/mol) 79.10