Få mere at vide
Pyridin, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10589570 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10589570 500 mL Ravfarvet glasflaske 500ml
10171960 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
10274630 5 L Metal dåse 5 L
10677032 25 L Metal dåse 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10589570 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/7920/08
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Kemiske identifikatorer
CAS 110-86-1
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 79.102
MDL nummer 11732
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC navn pyridin
SMIL C1=CC=NC=C1
Specifications
pH 8.5
Smeltepunkt -42°C
Farve Farveløs
Mængde 500 mL
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 20mbar at 20°C
Viskositet 0.95 mPaS at 20°C
Kogepunkt 115°C
Formel vægt 79.1g/mol
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pyridine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.