Få mere at vide
Pyridin-d5, TRC
Artikelnummer. 30427101
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427101 1 g
30409033 10 g
30415964 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30427101 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP9912371G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7291-22-7
Molekylær formel C5 2H5 N
Molekylvægt (g/mol) 84.13
Synonym Pyridine-2,3,4,5,6-d5, Pyridine D5 (6CI,7CI,8CI,9CI), Pentadeuteropyridine, Perdeuteriopyridine
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridin
SMIL [2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine D5
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Formel vægt 84.0736