Få mere at vide
Pyridine-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridine D5 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| Formel vægt | 84.0736 |