Få mere at vide
Pyridin-d5 (reagenskvalitet), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridine D5 |
| CAS | 7291-22-7 |
| Molekylær formel | C5 2H5 N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Pyridine-2,3,4,5,6-d5, Pyridine-d5 (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), Pentadeuteropyridine, Perdeuteriopyridine |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1nc([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.13 |
| Formel vægt | 84,0736 g/mol |
| Vis mere |