Få mere at vide
Pyridin-d5, til NMR, pakket i 0,75 ml ampuller, 100 atom % D
Artikelnummer. 16328216 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
7.5 mL
Artikelnummer. Mængde
16328216 7.5 mL
1 options
Artikelnummer. 16328216 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464200075
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84,13 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals mærkeprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics' produktportefølje. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-d5
Tæthed 1.0500 g/mL
Flammepunkt 20 °C
Brydningsindeks 1.5060
Specifik vægtfylde 1.05
Mængde 7.5 mL
CAS 7291-22-7
Smeltepunkt -41,0 °C
Kogepunkt 114,4 °C
Molekylær formel C5H5N
MDL nummer MFCD00044639
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig.
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
SMIL [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
IUPAC navn (²H₅) pyridin
Molekylvægt (g/mol) 84.13
Formel vægt 84.14
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
Kun brug af forskning i RUO –