Få mere at vide
Pyridin-d5, til NMR, indeholder 1 v/v % TMS, 99 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10562041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10562041 5 mL Glasflaske 5ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10562041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 214560050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00 DKK
    743.29 DKK / 5ml
    Spare 66.71 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-d5
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99 atom % D
Tæthed 1.0500g/mL
Deuterium (D) 98,5% min.
Flammepunkt 20 °C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.507
Vand 0,1% maks. (Coulometrisk)
Mængde 5 mL
CAS 7291-22-7, 75-76-3
Smeltepunkt -41,0 °C
Kogepunkt 114,4 °C
Molekylær formel C5H5N
MDL nummer MFCD00044639
Beilstein 20, III, 2305
Synonym pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
SMIL [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridin
Molekylvægt (g/mol) 84.13
PubChem CID 558519
Formel vægt 84.14
Grad NMR