Få mere at vide
Pyridin-d5, for NMR, 99,5 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16318216 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
16318216 10 mL
1 options
Artikelnummer. 16318216 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464190100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.00 DKK
    1171.66 DKK / 10ml
    Spare 108.34 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-d5
Tæthed 1.0500 g/mL
Flammepunkt 20 °C
Brydningsindeks 1.5060
Specifik vægtfylde 1.05
Mængde 10 mL
CAS 7291-22-7
Smeltepunkt -41,0 °C
Kogepunkt 114,4 °C
Molekylær formel C5H5N
MDL nummer MFCD00044639
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig.
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
SMIL [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
IUPAC navn (²H5)pyridin
Molekylvægt (g/mol) 84.13
Formel vægt 84.14
Grad NMR