Få mere at vide
Pyridin-d5, til NMR, 100,0 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 mL
10 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10ml
1ml
25ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyridine-d5 |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 100 atom%D |
| Tæthed | 1.0500g/mL |
| Deuterium (D) | 99.95% min. |
| Flammepunkt | 20°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1.506 |
| Vand | 0.02% max. (Coulometric) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Pyridine-d5
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .