Få mere at vide
Pyridin-d5, for NMR, med 0,03% TMS, 100,0 atom% D
Artikelnummer. 10336641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
10 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10336641 10 mL Glasflaske 10ml
10326641 5 mL Glasflaske 5ml
10193521 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10336641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 351490100
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7291-22-7 , 75-76-3
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 84.13
MDL nummer MFCD00044639
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Synonym pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
PubChem CID 558519
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridin
SMIL [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-d5
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 100,0 atom% D
Tæthed 1.0500g/mL
Deuterium (D) 99,95% min.
Flammepunkt 20 °C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.507
Vand 0,02% maks. (Koulometrisk)
Mængde 10 mL
Smeltepunkt -41,0 °C
Kogepunkt 114,4 °C
Beilstein 20, III, 2305
Formel vægt 84.14
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine-d5
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.