Få mere at vide
Pyridine-d5, for NMR, with 0.03% TMS, 100.0 atom% D
Artikelnummer. 10326641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
10 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10326641 5 mL Glasflaske 5ml
10336641 10 mL Glasflaske 10ml
10193521 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10326641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 351490050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7291-22-7 , 75-76-3
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 84.13
MDL nummer MFCD00044639
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Synonym pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
PubChem CID 558519
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridin
SMIL [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-d5
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 100.0 atom% D
Tæthed 1.0500g/mL
Deuterium (D) 99.95% min.
Flammepunkt 20°C
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.507
Vand 0.02% max. (Coulometric)
Mængde 5 mL
Smeltepunkt -41.0°C
Kogepunkt 114.4°C
Beilstein 20, III, 2305
Formel vægt 84.14
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine-d5
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.