Få mere at vide
Pyridine-d{5}, 99.5% (Isotopic)
Artikelnummer. 11387928
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387928 2 g 2g
11397928 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11387928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036471.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
Pyridin-d{5} bruges i syntesekomplekserne med cobalt(II)halogenider, pyridin-d5, en deutereret form af pyridin, ioniske flydende matricer (ILM'er).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7291-22-7
Molekylær formel C5H5N
Molekylvægt (g/mol) 84.13
MDL nummer MFCD00044639
InChI nøgle JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Synonym pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
PubChem CID 558519
IUPAC navn 2,3,4,5,6-pentadeuteriopyridin
SMIL [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyridine-d5
Fysisk form Væske
Navn note Isotopic
Tæthed 1.05 g/mL
Flammepunkt 20°C (68°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.506
Mængde 2 g
Smeltepunkt -42°C
Kogepunkt 115°C
FN nummer UN1282
Beilstein 114377
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,ether,acetone,and benzene.
Formel vægt 84.14
Procent renhed 99.5%